Learn More
Methyl stearate, mixture of homologs
Codice prodotto. p-168579 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10523421
Marca: Thermo Scientific Acros 304220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-61-8
Formula molecolare C19H38O2
Molecular Weight (g/mol) 298.51
Numero MDL MFCD00009005
InChI Key HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
IUPAC Name methyl octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl stearate
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione 37.0°C to 39.0°C
Colore Cream to White or Yellow
Densità 0.8360g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)16CO2CH3
Quantità 1 kg
Valore di saponificazione 186 to 192mg KOH/g
Indice di Merck 15,893
Gravità specifica 0.836
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Peso formulazione 298.51
Forma fisica Paste