Learn More
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE), Pesticide Grade For Laboratory Use and Pesticide Analysis, Chem Lab
Codice prodotto. 15979356
Click to view available options
:
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE), Pesticide Grade For Laboratory Use and Pesticide Analysis, 1 L
Codice prodotto. 15979356
Marca: Chem-Lab CL00.3911.1000
Specifica
CAS 1634-04-4
Punto di fusione -108.6°C
Colore Colorless
Densità 0.74 g/mL
Punti di ebollizione 55.3°C
Punto d'infiammabilità -28 °C
Intervallo percentuale saggio > 99.9%
Imballaggio Glass bottles
Formula molecolare C5H12O
Quantità 1 L
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(C)C
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Etere ter-butilmetilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl tert-butyl ether