Learn More
Methyl tridecanoate, 97%
Codice prodotto. 10240070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 10240070
Marca: Thermo Scientific Acros 438200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1731-88-0 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1731-88-0
Formula molecolare C14H28O2
Molecular Weight (g/mol) 228.38
InChI Key JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tridecanoic acid, methyl ester, tridecanoic acid methyl ester, methyl n-tridecanoate, unii-o2h463ring, o2h463ring, tridecanoic acid,methyl ester, n-tridecanoic acid methyl ester, methyl tridecylate, methyltridecanoate, tridecanoic acid methyl
PubChem CID 15608
IUPAC Name methyl tridecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl tridecanoate
Punto di fusione 7°C
Colore Colorless
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (4.0 Torr)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.86
Peso formulazione 228.38
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid