Learn More
Methyl valerate, 99%
Codice prodotto. 11466596
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11466596
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24828.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-24-8
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009478
InChI Key HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
PubChem CID 12206
IUPAC Name methyl pentanoate
SMILES CCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl valerate
Punto di fusione -91°C
Punti di ebollizione 126°C to 128°C
Punto d'infiammabilità 22°C (71°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1741905
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl valerate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl valerate