Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Violet 2B
Codice prodotto. 11410143
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11410143
Marca: Thermo Scientific Chemicals A12159.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8004-87-3 | C24H27N3·HCl
Methyl violet 2B is a biological stain that is commonly used at a pH between 0 and 1.6. It is certified for use in Flemming triple stain with iodine for chromosomes; Newton?s crystal violet-iodine technique for chromatin and nucleoli; Lieb?s amyloid stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl violet 2B is a biological stain that is commonly used at a pH between 0 and 1.6. It is certified for use in Flemming triple stain with iodine for chromosomes; Newton′s crystal violet-iodine technique for chromatin and nucleoli; Lieb′s amyloid stain.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Transition interval: pH 0.0 (yellow) to pH 1.6 (blue)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8004-87-3
Formula molecolare C24H27N3·HCl
Numero MDL MFCD00012568
Sinonimo Basic Violet 1; C.I. 42535
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Violet 2B
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 393.96
Odore Odorless
Quantità 50 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Violet 2B
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Basic Violet