Learn More
Methyl Violet 2B, pure, certified
Codice prodotto. p-3776823 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10249550
Marca: Thermo Scientific Acros 415070250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8004-87-3
Formula molecolare C24H28ClN3
Numero MDL MFCD00012568
Sinonimo Basic Violet 1, C.I. 42535
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Violet 2B
Punto di fusione 137.0°C
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1.06 to 1.19
Contenuto di colorante 75% min.
Beilstein 13, 755
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 583 to 587nm
Peso formulazione 393.95
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder With Metal Luster