Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Violet 2B, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10073120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10073120
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228371000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8004-87-3
Formula molecolare C24H28ClN3
Numero MDL MFCD00012568
Sinonimo Basic Violet 1, C.I. 42535
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl violet 2B
Punto di fusione 137.0°C
Rapporto di assorbimento 1 to 1.25
Beilstein 13, 755
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 580 to 586nm (in 50:50 IMS:water)
Peso formulazione 393.95
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 75% min. (on dry substance)
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder With Metal Luster
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Violet 2B, high purity biological stain
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/