Learn More
Methylamine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10616172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
50g
5kg
Codice prodotto. 10616172
Marca: Thermo Scientific Acros 156785000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-51-1
Formula molecolare CH6ClN
Molecular Weight (g/mol) 67.52
InChI Key NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanaminium chloride
SMILES [Cl-].C[NH3+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methylamine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3NH2·HCl
Quantità 500 g
Peso formulazione 67.52
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methanamine, hydrochloride