Learn More
Methylamine, pure, 2M solution in methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10712843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10712843
Marca: Thermo Scientific Acros 368551000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-89-5
Formula molecolare CH5N
Molecular Weight (g/mol) 31.06
InChI Key BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanamine
SMILES CN
Specifica
Materiale o nome chimico Methylamine
Densità 0.7850 g/mL
Punti di ebollizione 40.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH3NH2
Quantità 100 mL
Beilstein 04, 32
Indice di Merck 15, 6088
Gravità specifica 0.785
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 31.06
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylamine, 2M solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.