Learn More
Methylamine, pure, 2M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10165683 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
10165683 800 mL 800mL
10374552 100 mL 100mL
2 options
Codice prodotto. 10165683
Marca: Thermo Scientific Acros 368498000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylamine
CAS 74-89-5, 109-99-9
Densità 0.8610 g/mL
Punto d'infiammabilità -17°C
Formula molecolare CH5N
Formula lineare CH3NH2
Quantità 800 mL
Gravità specifica 0.861
Sinonimo mercurialin, methylamine, metyloamina, monomethylamine, methylaminen, metilamine, aminomethane, carbinamine, n-methylamine, anhydrous methylamine
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI Key BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN
IUPAC Name methanamine
Molecular Weight (g/mol) 31.06
PubChem CID 6329
ChEBI CHEBI:16830
Peso formulazione 31.06
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylamine, 2M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.