Learn More
Macherey-Nagel™ Methylation Smittel TMSH
Codice prodotto. 10123013 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Codice prodotto. 10123013
Marca: Macherey-Nagel™ 701520.110
Specifica
Descrizione articolo Methylation Smittel TMSH
Quantità 10 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TMSH, 0,2 M, 1x10 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, TMSH