Learn More
Macherey-Nagel™ Methylation Smittel TMSH
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Specifica
Specifica
| Descrizione articolo | Methylation Smittel TMSH |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TMSH,0,2 M, 20x1 mL
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylsulfonium hydroxide (TMSH), methanol