Learn More
Methyle3-hydroxybutanoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2705295
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10778835
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01506EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 3976-69-0
Formula molecolare C5H10O3
Molecular Weight (g/mol) 118.132
Numero MDL MFCD00063289
InChI Key LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC Name methyl (3R)-3-hydroxybutanoate
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-hydroxybutanoate
CAS min. % 97.0
Densità 1.0500g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Quantità 10 g
Condizione di rotazione specifica - 21.50 (20.00°C neat)
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 97%