Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue hydrate, 96+%, high purity biological stain
Codice prodotto. p-29875 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Codice prodotto. 10741891
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229801000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122965-43-9
Formula molecolare C16H18ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 319.85
Numero MDL MFCD00150006
InChI Key CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;hydrate
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue hydrate
Punto di fusione 100.0°C to 110.0°C
Contenuto di colorante 96.0 to 103.0% (on dried substance)
Intervallo percentuale saggio 96+%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 319.85
Perdita all'essiccatura 8.0% to 22.0% (105°C)
Percent Purity ≥96%
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methylene Blue hydrate, Methylene blue