Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, pure, certified, residual water
Codice prodotto. p-163442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10455081
Marca: Thermo Scientific Chemicals 414240250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Methylene Blue, C16H24ClN3O3S, CAS Number-7220-79-3, Basic Blue 9, 25g, 1.21 to 1.7, Vapor Pressure: Negligible, 27, V,19, 259, CHEBI:6872, Green, 13 (Air - 1.0), 82% min., 200-515-2, 319.85, Pure, Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed. | CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 373.90
Numero MDL MFCD00150008
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue
Punto di fusione 190.0°C
Rapporto di assorbimento 1.21 to 1.7
Contenuto di colorante 82% min.
Beilstein 27, V,19, 259
Indice di Merck 15, 6132
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 663 to 667nm
Peso formulazione 319.85
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Densità 13 (Air = 1.0)
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/