Learn More
Methylene Blue, Redox Indicator, Solid, C.I.52015, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10010270 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 10010270
Marca: Fisher Chemical M/4870/45
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 373.90
Numero MDL MFCD00150008
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 104827
IUPAC Name [7-(dimetilammino)fenotiazina-3-ilidene]-dimetil-azanio;cloruro;triidrato
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Punto di fusione 100°C
Peso formulazione 373.89g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Green
pH 3 to 4.5
Quantità 10 g
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methylene blue trihydrate, Methylene blue