Learn More
Methylene chloride ≥ 99.8% stabilized, ChromAR™ for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15538724
Click to view available options
:
2.5 L
Codice prodotto. 15538724
Marca: Macron Fine Chemicals 671425
For High Performance Liquid Chromatography
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water):
    • 235 nm ≤ 0.5
    • 240 nm ≤ 0.2
    • 250 nm ≤ 0.07
    • 260 nm ≤ 0.01
    • UV Cut-off ≤ 229 nm
Specifica
CAS 75-09-2
Punti di ebollizione 39.8°C (1013 hPa)
Quantità 2.5 L
Intervallo percentuale saggio ≥ 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 0.0005%
Formula molecolare CH2Cl2
Acido titolabile ≤ 0.0005 meq/g
Numero MDL MFCD00000881
Numero UN 1593
Acqua ≤ 0.02%
Sinonimo Dichloromethane
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.