Learn More
Methylene Chloride, Acidified EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Methylene Chloride, Acidified. |
| Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1055901 |
| Concentrazione | 0.1% in alcohol: water - 20:80 |
| Elemento | Methylene Chloride |
| Quantità | 100 mL |
| Grado | Eu. Ph. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methylene Chloride,Acidified. European Pharmacopoeia Ref: 1055901 (RP 128)
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .