Learn More
Methylmagnesium bromide, 1M solution in CPME, AcroSeal™
Codice prodotto. 12645017 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 12645017
Marca: Thermo Scientific Acros 446001000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-16-1, 5614-37-9
Formula molecolare CH3BrMg
Molecular Weight (g/mol) 119.24
Numero MDL MFCD00000041
InChI Key AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 6349
IUPAC Name magnesium;carbanide;bromide
SMILES C[Mg]Br
Specifica
Materiale o nome chimico Methylmagnesium bromide
Quantità 100 mL
Formula lineare CH3MgBr
Punto d'infiammabilità −1°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 119.24
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylmagnesium bromide, 1M solution in CPME
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.