Learn More
Methylmagnesium chloride, 3M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 11346049
Click to view available options
Quantità:
0.25 mol
11 mol
Dimensione della confezione:
0.25mol
1mol
Codice prodotto. 11346049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042101.JU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 676-58-4 | CH3ClMg | 74.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 676-58-4
Formula molecolare CH3ClMg
Molecular Weight (g/mol) 74.79
Numero MDL MFCD00000468
InChI Key RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@
PubChem CID 12670
IUPAC Name magnesium;carbanide;chloride
SMILES C[Mg]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methylmagnesium chloride
Colore Brown to Green
Forma fisica Liquid
Quantità 11 mol
Formula lineare CH3MgCl
Numero UN UN3399
Beilstein 3587199
Punto d'infiammabilità -17° (1°F)
Informazioni di solubilità Miscible with diethyl ether and tetrahydrofuran.
Peso formulazione 74.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in THF
Odore Ether-like
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Densità 1.013g/mL