Learn More
Methylmagnesium iodide, 3M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10420514 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10420514
Marca: Thermo Scientific Acros 427401000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 917-64-6 | CH3IMg | 166.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 917-64-6, 60-29-7
Formula molecolare CH3IMg
Molecular Weight (g/mol) 166.24
Numero MDL MFCD00001026
InChI Key AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo methylmagnesium iodide, magnesium, iodomethyl, methylmagnesiumiodide, methyl magnesium iodide, iodomethylmagnesium, methylmagnesium iodide solution, 3.0 m in diethyl ether, memgi, ch3mgi, methyl-magnesium iodide
PubChem CID 101907
IUPAC Name magnesium;carbanide;iodide
SMILES C[Mg]I
Specifica
Materiale o nome chimico Methylmagnesium iodide
Densità 1.2600g/mL
Punto d'infiammabilità −40°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH3MgI
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.26
Peso formulazione 166.24
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylmagnesium iodide, 3M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.