Learn More
Methylmercury(II) hydroxide, 1M in H{2}O
Codice prodotto. p-7049221
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
50mL
Codice prodotto. 15471037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013395.XF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
As a defoliant and epoxidation catalyst, as denaturing agent | CAS: 1184-57-2
Methyl mercury(II) hydroxide is used as defoliant and epoxidation catalyst, as denaturing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1184-57-2
Numero MDL MFCD00013924
Specifica
Materiale o nome chimico Methylmercury(II) hydroxide
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 mL
Formula lineare CH3HgOH
Numero UN UN2024
Peso formulazione 232.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in H2O