missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylprednisolone succinate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16448728
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16448728

Marca: Medchem Express HYB1900

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Methylprednisolone succinate is a synthetic glucocorticoid and widely used as an anti-inflammatory agent.

Methylprednisolone succinate is a synthetic glucocorticoid and widely used as an anti-inflammatory agent.

Specifica

Materiale o nome chimico Methylprednisolone succinate
CAS 2921-57-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H34O8
Quantità 10 mg
Sinonimo Methylprednisolone hydrogen succinate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.73 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(CCC(O)=O)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 474.54
Peso formulazione 474.54
Percent Purity 99.55%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato