Learn More
Methylprednisolone succinate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458826
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16458826
Marca: Medchem Express HYB1900
MedChemExpress Methylprednisolone succinate is a synthetic glucocorticoid and widely used as an anti-inflammatory agent.
Methylprednisolone succinate is a synthetic glucocorticoid and widely used as an anti-inflammatory agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Methylprednisolone succinate
CAS 2921-57-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H34O8
Quantità 100 mg
Sinonimo Methylprednisolone hydrogen succinate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.73 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(CCC(O)=O)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 474.54
Peso formulazione 474.54
Percent Purity 99.55%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.