Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylthymol blue, tetrasodium salt, ACS reagent, indicator grade
Codice prodotto. p-3559327 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10560744
Marca: Thermo Scientific Chemicals 394210010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1945-77-3
Formula molecolare C37H44N2Na4O13S
Molecular Weight (g/mol) 848.779
Numero MDL MFCD00148905
InChI Key LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC Name 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;sodium
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Methylthymol blue, tetrasodium salt
Informazioni di solubilità Solubility in water: 460g/L (20°C).
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 844.76
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue):Pass Test
Colore Red
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Powder