Learn More
Methyltrimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. p-7027100
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Codice prodotto. 11405627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23594.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136.222 g/mol
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropyl­ium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropyl­ium tetrafluoroborate.
Solubility
Decomposes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store under dry inert gas. Store away from moisture, strong bases and oxidizing agents. Protect from humidity and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-55-3
Formula molecolare C4H12O3Si
Molecular Weight (g/mol) 136.222
Numero MDL MFCD00008342
InChI Key BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC Name trimethoxy(methyl)silane
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 102°C to 103°C
Materiale o nome chimico Methyltrimethoxysilane
Quantità 250 mL
Numero UN UN1993
Beilstein 1736151
Punto d'infiammabilità 9°C (48°F)
Informazioni di solubilità Decomposes in water.
Peso formulazione 136.23
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.37
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.955
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyltrimethoxysilane