Learn More
Methyltrioxorhenium (VII), 98%
Codice prodotto. 10081661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
500mg
Codice prodotto. 10081661
Marca: Thermo Scientific Acros 346961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re | 249.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70197-13-6
Formula molecolare CH3O3Re
Molecular Weight (g/mol) 249.23
Numero MDL MFCD00192332
InChI Key VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
PubChem CID 2734010
IUPAC Name carbanide;trioxorhenium
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyltrioxorhenium (VII)
Punto di fusione 111.0°C
Colore Blue-Gray to White
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystals
Quantità 100 mg
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Indice di Merck 15, 6206
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble in h2o
Peso formulazione 249.23
Percent Purity 98%