Learn More
Tocris Bioscience™ Methysergide maleate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001187
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001187
Marca: Tocris Bioscience™ 1064/10
5-HT1/5-HT2 antagonist
Mixed 5-HT1/5-HT2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129-49-7
Formula molecolare C25H31N3O6
Specifica
Materiale o nome chimico Methysergide maleate
Quantità 10 mg
Peso formulazione 469.54
Purezza >99%
Peso molecolare 469.54