Learn More
Metro™ Super Erecta™ Heavy Duty Stainless Steel Cantilever Shelf
Codice prodotto. 15906561
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
54 in.
60 in.
Materiale:
Chrome
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15906561
Marca: Metro™ 1260CHS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Heavy duty stainless steel cantilever shelf is a handy and easy way to expand shelving space in Metro™ Super Erecta™ systems.
  • Drop mat design creates a retaining ledge around the entire deep shelf
  • For use with Super Erecta™ or HD Super™ shelves
  • Width: 12 in.
Order Info
Order rear posts that are taller than front posts to accommodate this type of shelf.
Specifica
Product Type Wire Shelf
Dimensioni (L x P) 60 x 12 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) HD Super™
Lunghezza (sistema imperiale) 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Materiale Stainless Steel