Learn More
Metro™ Super Erecta™ Heavy Duty Stainless Steel Cantilever Shelf
Codice prodotto. 15976551
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
54 in.
60 in.
Materiale:
Chrome
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15976551
Marca: Metro™ 1254CHC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Heavy duty stainless steel cantilever shelf is a handy and easy way to expand shelving space in Metro™ Super Erecta™ systems.
  • Drop mat design creates a retaining ledge around the entire deep shelf
  • For use with Super Erecta™ or HD Super™ shelves
  • Width: 12 in.
Order Info
Order rear posts that are taller than front posts to accommodate this type of shelf.
Specifica
Product Type Wire Shelf
Dimensioni (L x P) 54 x 12 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) HD Super™
Lunghezza (sistema imperiale) 54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 137.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Materiale Chrome