Learn More
Metro™ Super Erecta™ Heavy Duty Stainless Steel Cantilever Shelf
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
54 in.
60 in.
Materiale:
Chrome
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Drop mat design creates a retaining ledge around the entire deep shelf
- For use with Super Erecta™ or HD Super™ shelves
- Width: 12 in.
Order Info
Order rear posts that are taller than front posts to accommodate this type of shelf.
Specifica
Specifica
| Product Type | Wire Shelf |
| Dimensioni (L x P) | 60 x 12 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HD Super™ |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 60 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 152.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
| Materiale | Chrome |