Learn More
Metro™ Flexline™ Cart Accessories
Codice prodotto. p-4379399
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
8.5 x 4.5 x 16.75 in.
Colore:
Gray
Capacità (sistema imperiale):
7 gal.
Product Type:
Waste Basket and Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15946911
Marca: Metro™ FL221
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Side/recessed storage accessories
  • 28 quart
  • Dimensions: 37 x 27.5 x 39cm (14.5 x 10.875 x 15.375 in.)
  • Holder included
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7 gal.
Product Type Waste Basket and Holder
Capacità (sistema metrico) 26.5 L
Colore Gray
Dimensioni (L x P x A) 8.5 x 4.5 x 16.75 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flexline and Lifeline Carts
Altezza (sistema imperiale) 16.75 in.
Altezza (sistema metrico) 42.54 cm
Include Holder
Lunghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.59 cm
Materiale Plastic
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.43 cm