Learn More
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Peso (sistema metrico):
71 kg
89 kg
105 kg
114 kg
121 kg
131 kg
Materiale del ripiano:
Open Base (no bottom shelf)
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 30 in. wide (76cm)
- Fitted with 88 in. (223.5cm) stationary rear posts and front leveling feet
Order Info
Cantilever shelves and wheels sold separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Worktable |
| Profondità (sistema imperiale) | 30 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 76.2 cm |
| Dimensioni (L x P x A) | 96 x 30 x 34 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for lab |
| Altezza (sistema imperiale) | 34 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 86.4 cm |
| Include | Overhead |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 96 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 243.9 cm |
| Vedi altri risultati |