Learn More
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead
Codice prodotto. 15997331
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Peso (sistema metrico):
71 kg
89 kg
105 kg
114 kg
121 kg
131 kg
Materiale del ripiano:
Open Base (no bottom shelf)
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15997331
Marca: Metro™ WTC306FS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easily expand your workspace. The Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable with Overhead has extended rear posts that allow for attachment of overhead shelf.
  • 30 in. wide (76cm)
  • Fitted with 88 in. (223.5cm) stationary rear posts and front leveling feet
Order Info
Cantilever shelves and wheels sold separately.
Specifica
Product Type Worktable
Profondità (sistema imperiale) 30 in.
Profondità (sistema metrico) 76.2 cm
Dimensioni (L x P x A) 60 x 30 x 34 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for lab
Altezza (sistema imperiale) 34 in.
Altezza (sistema metrico) 86.4 cm
Include Overhead
Lunghezza (sistema imperiale) 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Materiale del ripiano Stainless Steel
Peso (sistema imperiale) 158 lb.
Peso (sistema metrico) 71 kg
Tipo di ruote Wheels not included; sold separately.
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Stainless Steel