Learn More
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable, Stationary
Keeping things where the belong in a lab is important to all staff. The Metro HD Super Stainless Lab Worktable is stationary and features an open base that makes it easy to clean. Its stable surface and base construction makes it a choice fit for nearly any lab.
1615.00€ - 2670.00€
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 34 in. |
---|---|
Product Type | Stationary Table |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15967331
|
Metro™
WT366US |
60 x 36 x 34 in. (152.4 x 91.4 x 86.4 cm) | Stainless Steel | Bottom 3-sided frame (SS) |
2035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15977331
|
Metro™
WT367US |
72 x 36 x 34 in. (91.4 x 91.4 x 86.36 cm) | Stainless Steel | Bottom 3-sided frame (SS) |
2205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15927331
|
Metro™
WT307US |
70 x 30 x 34 in. (177.8 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel | Bottom 3-sided frame (SS) |
1905.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15957321
|
Metro™
WT305FS |
48 x 30 x 34 in. (121.92 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom shelf (SS) |
1895.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15967321
|
Metro™
WT305US |
48 x 30 x 34 in. (121.92 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom 3-sided frame (SS) |
1615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15977321
|
Metro™
WT306FS |
60 x 30 x 34 in. (152.4 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom shelf (SS) |
2025.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907331
|
Metro™
WT307FC |
72 x 30 x 34 in. (182.88 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom shelf (galvanized) |
1615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15987321
|
Metro™
WT306HS |
60 x 30 x 34 in. (152.4 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom H-frame (SS) |
1750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15917331
|
Metro™
WT307FS |
72 x 30 x 34 in. (182.88 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom shelf (SS) |
2185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15937331
|
Metro™
WT309FC |
96 x 30 x 34 in. (243.84 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom shelf (galvanized) |
1930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15947331
|
Metro™
WT309FS |
96 x 30 x 34 in. (243.84 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom shelf (SS) |
2670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15957331
|
Metro™
WT366FC |
60 x 36 x 34 in. (152.4 x 91.44 x 86.36 cm) | Stainless Steel (14 ga.) | Bottom shelf (galvanized) |
1840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15997321
|
Metro™
WT306US |
60 x 30 x 34 in. (152.5 x 76.2 x 86.36 cm) | Stainless Steel | Bottom 3-sided frame (SS) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- 34 in. high (86.4cm) seamless, 14-gauge stainless-steel work surface with rounded edges
- Support structure virtually eliminates “drumming”
- Posts with adjustable feet compensate for slight floor irregularities
- Leveling foot on each post
Order Info
Shipped knocked down. Assemble easily without tools. Other sizes available; call your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Specifica
34 in. | |
Stationary Table |