Learn More
Metro™ Lifeline Cart Accessory - Sharps Containers
Attaches to carts for easy accessibility while mobile
79.20€ - 343.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lifeline carts |
---|---|
Product Type | Sharps Container |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15966911
|
Metro™
FL251 |
Sharps Container Only |
343.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15956911
|
Metro™
FL250 |
Sharps Container Bracket with Hook-and-Loop Straps |
79.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Nonlocking
- Dimensions: 24.1 x 8.3 x 23.7cm (9.5 x 3.25 9.3125 in.)
Specifica
Lifeline carts | |
Sharps Container |