Learn More
Metro™ MetroMax i™ Lab Worktable, Stainless Top and Backsplash with Solid i Shelf
Codice prodotto. 15987061
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
29.75 x 30 x 39.5 in.
Product Type:
Mobile Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15987061
Marca: Metro™ LTM30XS3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Metro MetroMax i™ Lab Worktable advanced polymer construction provides excellent corrosion-resistance performance for the most corrosive lab environments.
  • Table features smooth surfaces that are easy to clean
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Available top materials include Type 304 stainless and TRESPA phenolic resin (black or gray)
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Product Type Mobile Table
Dimensioni (L x P x A) 29.75 x 30 x 39.5 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for lab
Altezza (sistema imperiale) 39.5 in.
Altezza (sistema metrico) 100.3 cm
Include Backsplash with solid Metro™ MetroMax i™ shelf, adaptor insert
Lunghezza (sistema imperiale) 29.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 74.9 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 273 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Polymer