Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer Lab Worktable, Gray Phenolic Top with 3-Sided Frame
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
47.75 x 30 x 40.5 in.
Include:
3 Sided frame
Product Type:
Stationary Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
These worktables provide the ideal product platform, are modular by design and offer ultimate flexibility based on the application requirements.
- Advanced polymer construction for corrosive lab environments
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters and accessories must be ordered separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Stationary Table |
| Dimensioni (L x P x A) | 47.75 x 30 x 40.5 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for lab |
| Altezza (sistema imperiale) | 40.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 101.6 cm |
| Include | 3 Sided frame |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 47.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 121.3 cm |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 600 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 273 kg |
| Vedi altri risultati |