Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Gray Phenolic Top and 3-Sided Frame
Codice prodotto. 15967091
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
29.75 x 30 x 36 in.
35.75 x 30 x 36 in.
47.75 x 30 x 36 in.
59.75 x 30 x 36 in.
Product Type:
Mobile Table
Stationary Table
Include:
3-sided Frame
3-sided Frame, Adaptor Insert
Peso (sistema imperiale):
70 lb.
82 lb.
101 lb.
120 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15967091
Marca: Metro™ LTS30UPG
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lab worktable helps keep workers safe with a phenolic top and corrosion-proof, stainless steel construction throughout the body.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Product Type Stationary Table
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 29.75 x 30 x 36 in.
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory
Altezza (sistema imperiale) 36 in.
Altezza (sistema metrico) 91.44 cm
Include 3-sided Frame
Lunghezza (sistema imperiale) 29.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 75.5 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 273 kg
Peso (sistema imperiale) 70 lb.
Peso (sistema metrico) 32 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Stainless Steel