Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Gray Phenolic Top and Solid HD Shelf
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
29.75 x 30 x 36 in.
35.75 x 30 x 36 in.
47.75 x 30 x 35.8 in.
47.75 x 30 x 36 in.
59.75 x 30 x 36 in.
Product Type:
Mobile Lab Worktable
Worktable
Include:
Solid HD Shelf
Solid HD Shelf, Adapter Insert
Stainless Steel HD Shelf, Adapter Insert, 4 HD Posts
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Worktable |
| Colore | Silver |
| Dimensioni (L x P x A) | 29.75 x 30 x 36 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory |
| Altezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 91.44 cm |
| Include | Solid HD Shelf, Adapter Insert |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 29.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75.5 cm |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 600 lb. |
| Vedi altri risultati |