Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Gray Phenolic Top and Solid HD Shelf
Codice prodotto. 15987101
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
29.75 x 30 x 36 in.
35.75 x 30 x 36 in.
47.75 x 30 x 35.8 in.
47.75 x 30 x 36 in.
59.75 x 30 x 36 in.
Product Type:
Mobile Lab Worktable
Worktable
Include:
Solid HD Shelf
Solid HD Shelf, Adapter Insert
Stainless Steel HD Shelf, Adapter Insert, 4 HD Posts
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15987101
Marca: Metro™ LTS48PG
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lab worktable provides safety in the laboratory with corrosion-proof performance and stainless steel construction. Features a solid HD shelf and a stainless top/backsplash .
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Product Type Worktable
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 47.75 x 30 x 36 in.
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory
Altezza (sistema imperiale) 36 in.
Altezza (sistema metrico) 91.44 cm
Include Solid HD Shelf
Lunghezza (sistema imperiale) 47.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 121.2 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 273 kg
Peso (sistema imperiale) 113 lb.
Peso (sistema metrico) 54 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Stainless Steel