Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and Solid HD Shelf
Codice prodotto. 15907091
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
30 x 30 x 35 in.
Include:
Solid HD Shelf, Adapter Insert
Solid HD shelf
Product Type:
Mobile Table
Stationary Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15907091
Marca: Metro™ LTS30IS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Metro Stainless Lab Worktable features corrosion-proof performance and stainless steel construction throughout.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Product Type Stationary Table
Dimensioni (L x P x A) 30 x 30 x 35 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for lab
Altezza (sistema imperiale) 35 in.
Altezza (sistema metrico) 89 cm
Include Solid HD shelf
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 273 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Stainless Steel