Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Top/Backsplash and Solid HD Shelf
Codice prodotto. 15947131
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Include:
Backsplash, Solid HD Shelf
Backsplash, Solid HD Shelf, Adapter Insert
Product Type:
Mobile Table
Stationary Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15947131
Marca: Metro™ LTSM36S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide a safer workstation for your staff. Metro Stainless Lab Worktable features a backsplash, solid shelf, corrosion-proof performance and stainless steel construction throughout.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Product Type Mobile Table
Dimensioni (L x P x A) 35.75 x 30 x 35 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for lab
Altezza (sistema imperiale) 35 in.
Altezza (sistema metrico) 89 cm
Include Backsplash, Solid HD Shelf, Adapter Insert
Lunghezza (sistema imperiale) 35.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90.8 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 273 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Stainless Steel