Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Top, With Backsplash and 3-Sided Frame
Codice prodotto. 15937151
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Include:
Backsplash with 3 sided frame
Backsplash with 3 sided frame, adaptor insert
Backsplash with 3-sided Frame, Adapter Insert
Product Type:
Mobile Table
Stationary Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15937151
Marca: Metro™ LTSM60US
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure your workers remain safe in the laboratory. Metro Stainless Lab Worktable with backsplash, 3-sided frame and stainless steel construction throughout provides cleanliness along with corrosion-proof performance.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Product Type Mobile Table
Dimensioni (L x P x A) 59.75 x 30 x 35 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for lab
Altezza (sistema imperiale) 35 in.
Altezza (sistema metrico) 89 cm
Include Backsplash with 3-sided Frame, Adapter Insert
Lunghezza (sistema imperiale) 59.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 151.7 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 273 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Stainless Steel