Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Top, With Backsplash and 3-Sided Frame
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Include:
Backsplash with 3 sided frame
Backsplash with 3 sided frame, adaptor insert
Backsplash with 3-sided Frame, Adapter Insert
Product Type:
Mobile Table
Stationary Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Mobile Table |
| Dimensioni (L x P x A) | 47.75 x 30 x 35 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for lab |
| Altezza (sistema imperiale) | 35 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 89 cm |
| Include | Backsplash with 3-sided Frame, Adapter Insert |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 47.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 121.2 cm |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 600 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 273 kg |
| Vedi altri risultati |