Learn More
Metro™ Stainless Laboratory Worktable Accessory, Wire Shelf
Click to view available options
Finitura:
Epoxy coated
Lunghezza (sistema imperiale):
28.3 in.
40.3 in.
Peso (sistema imperiale):
7.5 lb.
10 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Shelves mount on three-sided frames with use of clips
- Load rated for a maximum of 150 lbs.
- Also compatible with MetroMax i Lab Worktables
Specifica
Specifica
| Product Type | Wire Shelf |
| Finitura | Epoxy coated |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ MetroMax i™ and other Stainless Steel worktables |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 28.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 72 cm |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 150 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 68 kg |
| Tipo di montaggio | 3-Sided Frame |
| Peso (sistema imperiale) | 7.5 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 3.4 kg |