Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- All-stainless construction
- Order aluminum split sleeves with stainless C-rings for corrosive, high-temperature autoclave or cart washing applications (13-450-953)
Specifica
Specifica
| Product Type | Solid Shelf |
| Colore | Silver |
| Materiale | Stainless Steel |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensioni (L x P) | 30 x 18 in. (76 x 45.7 cm) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro Super Erecta Shelving System |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 30 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 45.7 cm |