Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Codice prodotto. 15996561
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 15996561
missing translation for 'mfr': Metro™ 1430NFS
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
  • All-stainless construction
  • Order aluminum split sleeves with stainless C-rings for corrosive, high-temperature autoclave or cart washing applications (13-450-953)
Specifications
Product Type Solid Shelf
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 30 x 14 in. (76 x 35.5 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro Super Erecta Shelving System
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm