Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelving Accessory, Shelf Divider
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
24 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- 8 in. high
- Attach with spring clips (included)
Specifica
Specifica
| Product Type | Shelf Divider for Wire Shelves |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™ shelving |
| Altezza (sistema imperiale) | 8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 20.3 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 61 cm |
| Materiale | Stainless Steel |