Learn More
Metro™ Super Erecta™ Swedged Posts
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
33 in.
54 in.
63 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
33 in.
54 in.
63 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Each Type 304 Stainless Steel post has an aluminum cap swedged into the top
- For use with standard stem casters
Specifica
Specifica
| Product Type | Mobile Shelving Post |
| Da utilizzare con (applicazione) | Autoclavable and Cart Washable Applications |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™ stem casters |
| Altezza (sistema imperiale) | 63 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 160 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 63 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 cm |
| Materiale | Stainless Steel |